Learn More
6-(chloroformyl)hexanoate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11404630
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’éthylhexanoate de6-(chloroformyle) est utilisé dans les champs agrochimiques, pharmaceutiques et de colorants.
Remarques
Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14794-32-2
Formule moléculaire C9H15ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 206.666
Numéro MDL MFCD00671507
Clé InChI NYZNYLOIPHDFKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-chloroformyl hexanoate, 6-chloroformyl hexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid,7-chloro-7-oxo-, ethyl ester, acmc-209czj, ethyl 6-chloroformylhexanoate, ethyl 6-chloroformyl-hexanoate, 6-chlorocarbonylhexanoic acid ethyl ester, heptanoic acid, 7-chloro-7-oxo, ethyl ester
CID PubChem 543232
Nom IUPAC éthyl7-chloro-7-oxoheptanoate
SMILES CCOC(=O)CCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-(chloroformyl)hexanoate
Formule linéaire ClCO-CH2CH2CH2CH2CH2CO2CH2CH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 206.67
Pourcentage de pureté 95%