Learn More
5-méthylindole-2-carboxylate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.40€ - 125.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16382-15-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H13NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.241 |
Numéro MDL | MFCD00022703 |
Clé InChI | KMVFKXFOPNKHEM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 5-methylindole-2-carboxylate, 2-carbethoxy-5-methylindole, 5-methylindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7940, acmc-1brcs, 5-methyl-2-ethoxycarbonyl indole, ethyl 5-methyl-2-indolecarboxylate, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester |
CID PubChem | 232919 |
Nom IUPAC | 5-méthyl-1H-indole-2-carboxylate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11303976
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17146.03 |
1 g |
37.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313976
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17146.06 |
5 g |
125.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Reactant for synthesis of oxazino[4,3-a]indoles via cascade addition-cyclization reactions, reactant for preparation of indolecarboxamides as cannabinoid CB1 receptor antagonists, reactant for preparation of indole-3-propionic acids as antiinflammatory and analgesic agents, reactant for Friedel-Crafts acylation with nitrobenzoyl chloride. Indole ring system is an important building block or intermediate in the synthesis of many pharmaceutical agents. It is formed during the Fischer indolization of ethyl pyruvate 2-[2-(methanesulfonyloxy)-4-methyl]phenylhydrazine.
- Reactant for oximation reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif pour la synthèse d’oxazino[4,3 -a]indoles via des réactions d’addition-cyclisation en cascade, réactif pour la préparation d’indolecarboxamides comme antagonistes des récepteurs CB1 cannabinoïdes, réactif pour la préparation d’acides indole-3 -propioniques comme agents anti-inflammatoires et analgésiques, réactif pour l’acylation de Friedel-Crafts avec du chlorure de nitrobenzoyle. Le système de cycle indole est un important bloc de construction ou un intermédiaire dans la synthèse de nombreux agents pharmaceutiques. Il se forme lors de l’indolisation Fischer du pyruvate d’éthyle2 -[2 -(méthanesulfonyloxy)-4-méthyl]phénylhydrazine. ·Réactif pour les réactions d’oxymétrie
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
16382-15-3 | |
203.241 | |
KMVFKXFOPNKHEM-UHFFFAOYSA-N | |
232919 | |
CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)C |
C12H13NO2 | |
MFCD00022703 | |
ethyl 5-methylindole-2-carboxylate, 2-carbethoxy-5-methylindole, 5-methylindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7940, acmc-1brcs, 5-methyl-2-ethoxycarbonyl indole, ethyl 5-methyl-2-indolecarboxylate, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester | |
5-méthyl-1H-indole-2-carboxylate d’éthyle |
Spécification
Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate | |
161°C to 165°C | |
C12H13NO2 | |
159437 | |
Soluble in methanol,and dichloromethane. Insoluble in water. | |
CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)C | |
203.241 | |
203.24 |
16382-15-3 | |
236°C (4 mmHg) | |
MFCD00022703 | |
ethyl 5-methylindole-2-carboxylate, 2-carbethoxy-5-methylindole, 5-methylindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7940, acmc-1brcs, 5-methyl-2-ethoxycarbonyl indole, ethyl 5-methyl-2-indolecarboxylate, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester | |
KMVFKXFOPNKHEM-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthyl-1H-indole-2-carboxylate d’éthyle | |
232919 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only