Learn More
5-méthylindole-2-carboxylate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313976
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Reactant for synthesis of oxazino[4,3-a]indoles via cascade addition-cyclization reactions, reactant for preparation of indolecarboxamides as cannabinoid CB1 receptor antagonists, reactant for preparation of indole-3-propionic acids as antiinflammatory and analgesic agents, reactant for Friedel-Crafts acylation with nitrobenzoyl chloride. Indole ring system is an important building block or intermediate in the synthesis of many pharmaceutical agents. It is formed during the Fischer indolization of ethyl pyruvate 2-[2-(methanesulfonyloxy)-4-methyl]phenylhydrazine.
  • Reactant for oximation reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la synthèse d’oxazino[4,3 -a]indoles via des réactions d’addition-cyclisation en cascade, réactif pour la préparation d’indolecarboxamides comme antagonistes des récepteurs CB1 cannabinoïdes, réactif pour la préparation d’acides indole-3 -propioniques comme agents anti-inflammatoires et analgésiques, réactif pour l’acylation de Friedel-Crafts avec du chlorure de nitrobenzoyle. Le système de cycle indole est un important bloc de construction ou un intermédiaire dans la synthèse de nombreux agents pharmaceutiques. Il se forme lors de l’indolisation Fischer du pyruvate d’éthyle2 -[2 -(méthanesulfonyloxy)-4-méthyl]phénylhydrazine. ·Réactif pour les réactions d’oxymétrie
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16382-15-3
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.241
Numéro MDL MFCD00022703
Clé InChI KMVFKXFOPNKHEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-methylindole-2-carboxylate, 2-carbethoxy-5-methylindole, 5-methylindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7940, acmc-1brcs, 5-methyl-2-ethoxycarbonyl indole, ethyl 5-methyl-2-indolecarboxylate, 5-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester
CID PubChem 232919
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-indole-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-methylindole-2-carboxylate
Point de fusion 161°C to 165°C
Point d’ébullition 236°C (4 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 159437
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,and dichloromethane. Insoluble in water.
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 99%