Learn More
Éthyle (5-bromobenzofurane)-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
39.20€ - 78.35€
Identifiants chimiques
CAS | 84102-69-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H9BrO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 269.094 |
Clé InChI | XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 735184 |
Nom IUPAC | 5-bromo-1-benzofurane-2-carboxylate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10412453
|
Thermo Scientific Maybridge
CC31223CB |
250 mg |
39.20€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10188082
|
Thermo Scientific Maybridge
CC31223DA |
1 g |
78.35€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
84102-69-2 | |
269.094 | |
735184 | |
CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br |
C11H9BrO3 | |
XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1-benzofurane-2-carboxylate d’éthyle |
Spécification
Ethyl (5-bromobenzofuran)-2-carboxylate | |
95% | |
ethyl 5-bromobenzofuran-2-carboxylate, buttpark 34\07-75, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylbromobenzofurancarboxylate, ethyl5-bromobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromo-2-benzofurancarboxylate, ethyl 5-bromo-benzofuran-2-carboxylate, 5-bromo-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran | |
CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br | |
269.094 | |
269.09 |
84102-69-2 | |
C11H9BrO3 | |
XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1-benzofurane-2-carboxylate d’éthyle | |
735184 | |
95% |