Learn More
Éthyle (5-bromobenzofurane)-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10188082
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 84102-69-2
Formule moléculaire C11H9BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 269.094
Clé InChI XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 735184
Nom IUPAC 5-bromo-1-benzofurane-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (5-bromobenzofuran)-2-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 5-bromobenzofuran-2-carboxylate, buttpark 34\07-75, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylbromobenzofurancarboxylate, ethyl5-bromobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromo-2-benzofurancarboxylate, ethyl 5-bromo-benzofuran-2-carboxylate, 5-bromo-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran
Poids de la formule 269.09
Pourcentage de pureté 95%