Learn More
4-hydroxycyclohexanecarboxylate d’éthyle, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.70€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17159-80-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H16O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.22 |
Numéro MDL | MFCD00192156,MFCD16295187 |
Clé InChI | BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis |
CID PubChem | 86973 |
Nom IUPAC | 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C1CCC(O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11461080
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25572.06 |
5 g |
54.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471080
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25572.14 |
25 g |
173.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cis + trans is used in the synthesis of other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-hydroxycyclohexanecarboxylate d’éthyle, cis + trans est utilisé dans la synthèse d’autres produits chimiques et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
17159-80-7 | |
172.22 | |
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N | |
86973 | |
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1 |
C9H16O3 | |
MFCD00192156,MFCD16295187 | |
ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis | |
4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate d’éthyle |
Spécification
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate | |
17159-80-7 | |
127°C to 134°C (0.1 mmHg) | |
C9H16O3 | |
MFCD00192156,MFCD16295187 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1 | |
172.22 | |
172.22 |
cis + trans | |
1.068 | |
>110(230°F) | |
1.467 | |
ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis | |
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate d’éthyle | |
86973 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 241-215-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only