Learn More
4-hydroxycyclohexanecarboxylate d’éthyle, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461080
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cis + trans is used in the synthesis of other chemicals and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-hydroxycyclohexanecarboxylate d’éthyle, cis + trans est utilisé dans la synthèse d’autres produits chimiques et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17159-80-7
Formule moléculaire C9H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 172.22
Numéro MDL MFCD00192156,MFCD16295187
Clé InChI BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis
CID PubChem 86973
Nom IUPAC 4-hydroxycyclohexane-1-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Note relative au nom cis + trans
Densité 1.068
Point d’ébullition 127°C to 134°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110(230°F)
Indice de réfraction 1.467
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 172.22
Pourcentage de pureté 97%