Learn More
4-formylpyrrole-2-carboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
23.10€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7126-57-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.164 |
Numéro MDL | MFCD04122505 |
Clé InChI | WVSAWXIWWNJTAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-, ethyl ester, acmc-20akyk, pubchem14845, ethyl4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-methanoyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-, ethyl ester |
CID PubChem | 321486 |
Nom IUPAC | 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC(=CN1)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15432129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64776.MD |
250 mg | |||||||
15412129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64776.03 |
1 g |
58.80€
1g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15422129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64776.06 |
5 g |
229.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate is a pyrrole building block for proteomics research. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4éthyl-formylpyrrole-2-carboxylate est un synthon de pyrrole pour la recherche protéomique. De plus, il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Miscible à l’acétate d’éthyle.
Remarques
Incompatible avec l’acier et l’aluminium.
Identifiants chimiques
7126-57-0 | |
167.164 | |
WVSAWXIWWNJTAV-UHFFFAOYSA-N | |
321486 | |
CCOC(=O)C1=CC(=CN1)C=O |
C8H9NO3 | |
MFCD04122505 | |
ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-, ethyl ester, acmc-20akyk, pubchem14845, ethyl4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-methanoyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-, ethyl ester | |
4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle |
Spécification
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate | |
101°C to 105°C | |
MFCD04122505 | |
ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-, ethyl ester, acmc-20akyk, pubchem14845, ethyl4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-methanoyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-, ethyl ester | |
WVSAWXIWWNJTAV-UHFFFAOYSA-N | |
4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle | |
321486 | |
96% |
7126-57-0 | |
C8H9NO3 | |
473842 | |
Miscible with ethyl acetate. | |
CCOC(=O)C1=CC(=CN1)C=O | |
167.164 | |
167.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche