Learn More
4-formylpyrrole-2-carboxylate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412129
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate is a pyrrole building block for proteomics research. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4éthyl-formylpyrrole-2-carboxylate est un synthon de pyrrole pour la recherche protéomique. De plus, il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Miscible à l’acétate d’éthyle.
Remarques
Incompatible avec l’acier et l’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7126-57-0
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD04122505
Clé InChI WVSAWXIWWNJTAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-, ethyl ester, acmc-20akyk, pubchem14845, ethyl4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-methanoyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-, ethyl ester
CID PubChem 321486
Nom IUPAC 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CN1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate
Point de fusion 101°C to 105°C
Quantité 1 g
Beilstein 473842
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl acetate.
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 96%