Learn More
4-chloroacétoacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.33€ - 298.49€
Identifiants chimiques
CAS | 638-07-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9ClO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.585 |
Numéro MDL | MFCD00000939 |
Clé InChI | OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate |
CID PubChem | 69484 |
Nom IUPAC | éthyl4-chloro-3-oxobutanoate |
SMILES | CCOC(=O)CC(=O)CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11447547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15641.18 |
50 g |
25.33€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11457547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15641.30 |
250 g |
79.29€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11437547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15641.0B |
1000 g |
298.49€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl 4-chloroacetoacetate is used as a precursor in the preparation of phosphorous ylides. It finds application in regular film coating, pharmaceutical coating and formulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-chloroacétoacétate d’éthyle est utilisé comme précurseur dans la préparation des ylures phosphoreux. Il trouve son application dans le revêtement de film classique, le revêtement pharmaceutique et la formulation.
Solubilité
Miscible à l’eau et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs et les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
Identifiants chimiques
638-07-3 | |
164.585 | |
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N | |
69484 | |
CCOC(=O)CC(=O)CCl |
C6H9ClO3 | |
MFCD00000939 | |
ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate | |
éthyl4-chloro-3-oxobutanoate |
Spécification
Ethyl 4-chloroacetoacetate | |
-8°C | |
220°C | |
C6H9ClO3 | |
MFCD00000939 | |
1761275 | |
Miscible with water and most organic solvents. | |
CCOC(=O)CC(=O)CCl | |
164.585 | |
164.59 |
638-07-3 | |
1.212 | |
92°C (198°F) | |
1.452 | |
UN2922 | |
ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate | |
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl4-chloro-3-oxobutanoate | |
69484 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 211-317-0
missing translation for 'rtecsNumber' : AK5110000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
RUO – Research Use Only