Learn More
4-chloroacétoacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457547
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Ethyl 4-chloroacetoacetate is used as a precursor in the preparation of phosphorous ylides. It finds application in regular film coating, pharmaceutical coating and formulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chloroacétoacétate d’éthyle est utilisé comme précurseur dans la préparation des ylures phosphoreux. Il trouve son application dans le revêtement de film classique, le revêtement pharmaceutique et la formulation.
Solubilité
Miscible à l’eau et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs et les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-07-3
Formule moléculaire C6H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 164.585
Numéro MDL MFCD00000939
Clé InChI OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate
CID PubChem 69484
Nom IUPAC éthyl4-chloro-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chloroacetoacetate
Point de fusion -8°C
Densité 1.212
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair 92°C (198°F)
Indice de réfraction 1.452
Quantité 250 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1761275
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.