Learn More
4-bromobutyrate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
71.70€ - 813.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2969-81-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.06 |
Clé InChI | XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester |
CID PubChem | 76300 |
Nom IUPAC | 4-bromobutanoate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)CCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10458150
|
Thermo Scientific Acros
173351000 |
100 mL | Flacon en verre |
71.70€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10644662
|
Thermo Scientific Acros
173355000 |
500 mL | Flacon en verre |
227.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904941
|
Thermo Scientific Acros
173350025 |
2.5 L | Flacon en verre |
813.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2969-81-5 | |
195.06 | |
ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester | |
4-bromobutanoate d’éthyle |
C6H11BrO2 | |
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N | |
76300 | |
CCOC(=O)CCCBr |
Spécification
Ethyl 4-bromobutyrate | |
Incolore à jaune | |
80.0°C to 82.0°C (10.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H11BrO2 | |
1.4549 to 1.4569 | |
1.36 | |
Solubility in water: insoluble. | |
CCOC(=O)CCCBr | |
195.06 | |
195.06 | |
Liquide |
2969-81-5 | |
1.3600g/mL | |
90°C | |
97% min. (GC) | |
Br(CH2)3CO2C2H5 | |
02,283 | |
ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester | |
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromobutanoate d’éthyle | |
76300 | |
97+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au sa
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 221-005-6
- Ethyl 4-bromobutyrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.