Learn More
4-bromobutyrate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10644662
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2969-81-5
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Clé InChI XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
CID PubChem 76300
Nom IUPAC 4-bromobutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCCBr
Specifica
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-bromobutyrate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3600g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 82.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)3CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4549 to 1.4569
Quantité 500 mL
Beilstein 02,283
Gravité spécifique 1.36
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl 4-bromobutyrate
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato