Learn More
Alfa Aesar™ 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate d’éthyle
57.06€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS 333435-04-4
Formule moléculaire C14H11ClO4
Poids moléculaire (g/mol) 278.688
Numéro MDL MFCD02258008
Clé InChI OPOPFTSILPZGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-5-chlorocarbonyl-2-furyl benzoate, 4-5-chlorocarbonyl-furan-2-yl-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-5-chlorocarbonyl furan-2-yl benzoate, ethyl 4-5-carbonochloridoyl furan-2-yl benzoate, acmc-20amvh, ethyl 4-5-carbonochloridoylfuran-2-yl benzoate, 4-5-chlorocarbonylfuran-2-yl benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,4-5-chlorocarbonyl-2-furanyl-, ethyl ester
CID PubChem 3131522
Nom IUPAC éthyl 4-(5-carbérochloridoylfurane-2-yl)benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11395389
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H50397.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11305399
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H50397.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
333435-04-4
278.688
OPOPFTSILPZGEL-UHFFFAOYSA-N
3131522
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
C14H11ClO4
MFCD02258008
ethyl 4-5-chlorocarbonyl-2-furyl benzoate, 4-5-chlorocarbonyl-furan-2-yl-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-5-chlorocarbonyl furan-2-yl benzoate, ethyl 4-5-carbonochloridoyl furan-2-yl benzoate, acmc-20amvh, ethyl 4-5-carbonochloridoylfuran-2-yl benzoate, 4-5-chlorocarbonylfuran-2-yl benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,4-5-chlorocarbonyl-2-furanyl-, ethyl ester
éthyl 4-(5-carbérochloridoylfurane-2-yl)benzoate
Spécification
Ethyl 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate
C14H11ClO4
UN3261
ethyl 4-5-chlorocarbonyl-2-furyl benzoate, 4-5-chlorocarbonyl-furan-2-yl-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-5-chlorocarbonyl furan-2-yl benzoate, ethyl 4-5-carbonochloridoyl furan-2-yl benzoate, acmc-20amvh, ethyl 4-5-carbonochloridoylfuran-2-yl benzoate, 4-5-chlorocarbonylfuran-2-yl benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,4-5-chlorocarbonyl-2-furanyl-, ethyl ester
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
278.688
278.69
333435-04-4
MFCD02258008
Moisture sensitive
OPOPFTSILPZGEL-UHFFFAOYSA-N
éthyl 4-(5-carbérochloridoylfurane-2-yl)benzoate
3131522
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote