Learn More
Alfa Aesar™ 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate d’éthyle
Code produit. 11305399
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 333435-04-4
Formule moléculaire C14H11ClO4
Poids moléculaire (g/mol) 278.688
Numéro MDL MFCD02258008
Clé InChI OPOPFTSILPZGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-5-chlorocarbonyl-2-furyl benzoate, 4-5-chlorocarbonyl-furan-2-yl-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-5-chlorocarbonyl furan-2-yl benzoate, ethyl 4-5-carbonochloridoyl furan-2-yl benzoate, acmc-20amvh, ethyl 4-5-carbonochloridoylfuran-2-yl benzoate, 4-5-chlorocarbonylfuran-2-yl benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,4-5-chlorocarbonyl-2-furanyl-, ethyl ester
CID PubChem 3131522
Nom IUPAC éthyl 4-(5-carbérochloridoylfurane-2-yl)benzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 278.69