Learn More
Éthyl 3-iodobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
57.60€ - 677.00€
Identifiants chimiques
CAS | 58313-23-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9IO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 276.073 |
Numéro MDL | MFCD00044769 |
Clé InChI | POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl-3-iodobenzoate, 3-iodobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-iodo-, ethyl ester, ethyl m-iodobenzoate, m-iodobenzoic acid ethyl ester, pubchem3883, ethyl-3-iodo-benzoate, acmc-1aupw, ethyl 3-iodobenzoate, rarechem al bi 0709 |
CID PubChem | 143542 |
Nom IUPAC | Iodobenzoate3d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11442297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14210.09 |
10 g | |||||||
11452297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14210.18 |
50 g |
205.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11462297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14210.30 |
250 g | |||||||
Description
Ethyl 3-iodobenzoate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-iodobenzoate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
58313-23-8 | |
276.073 | |
POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N | |
143542 | |
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)I |
C9H9IO2 | |
MFCD00044769 | |
ethyl-3-iodobenzoate, 3-iodobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-iodo-, ethyl ester, ethyl m-iodobenzoate, m-iodobenzoic acid ethyl ester, pubchem3883, ethyl-3-iodo-benzoate, acmc-1aupw, ethyl 3-iodobenzoate, rarechem al bi 0709 | |
Iodobenzoate3d’éthyle |
Spécification
Ethyl 3-iodobenzoate | |
1.66 | |
>110°C (230°F) | |
1.5815 | |
2089064 | |
ethyl-3-iodobenzoate, 3-iodobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-iodo-, ethyl ester, ethyl m-iodobenzoate, m-iodobenzoic acid ethyl ester, pubchem3883, ethyl-3-iodo-benzoate, acmc-1aupw, ethyl 3-iodobenzoate, rarechem al bi 0709 | |
POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N | |
Iodobenzoate3d’éthyle | |
143542 | |
99% |
58313-23-8 | |
272°C | |
C9H9IO2 | |
MFCD00044769 | |
Light sensitive | |
Not miscible in water. | |
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)I | |
276.073 | |
276.08 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only