Learn More
Éthyl 3-iodobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Ethyl 3-iodobenzoate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-iodobenzoate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Conserver à l’abri des oxydants.
Le 3-iodobenzoate d’éthyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-iodobenzoate |
Densité | 1.66 |
Point d’ébullition | 272°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.5815 |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 2089064 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
Poids de la formule | 276.08 |