Learn More
3-Bromopropionate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
48.30€ - 623.00€
Identifiants chimiques
CAS | 539-74-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.03 |
Numéro MDL | MFCD00000251 |
Clé InChI | FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate |
CID PubChem | 68320 |
Nom IUPAC | 3-Bromopropanoate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499563
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12402.14 |
25 g |
48.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409573
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12402.22 |
100 g |
134.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11419573
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12402.36 |
500 g |
623.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3?,4?-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe3-bromopropionate d’éthyle a été utilisé dans la préparation de l’acide (3′,4′-diméthoxyphényle)-5-oxopentanoïque.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le chloroforme, le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases, des agents réducteurs
Identifiants chimiques
539-74-2 | |
181.03 | |
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N | |
68320 | |
CCOC(=O)CCBr |
C5H9BrO2 | |
MFCD00000251 | |
ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate | |
3-Bromopropanoate d’éthyle |
Spécification
Ethyl 3-bromopropionate | |
1.416 | |
79°C (174°F) | |
1.452 | |
1700933 | |
ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate | |
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N | |
3-Bromopropanoate d’éthyle | |
68320 | |
99% |
539-74-2 | |
67°C to 71°C (10 mmHg) | |
C5H9BrO2 | |
MFCD00000251 | |
Light sensitive | |
Soluble in water,alcohol,chloroform,benzene. | |
CCOC(=O)CCBr | |
181.03 | |
181.03 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-724-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only