Learn More
3-Bromopropionate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419573
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3?,4?-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le3-bromopropionate d’éthyle a été utilisé dans la préparation de l’acide (3′,4′-diméthoxyphényle)-5-oxopentanoïque.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le chloroforme, le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases, des agents réducteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-74-2
Formule moléculaire C5H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00000251
Clé InChI FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate
CID PubChem 68320
Nom IUPAC ethyl 3-bromopropanoate
SMILES CCOC(=O)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-bromopropionate
Densité 1.416
Point d’ébullition 67°C to 71°C (10 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.452
Quantité 500 g
Beilstein 1700933
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,chloroform,benzene.
Poids de la formule 181.03
Pourcentage de pureté 99%