Learn More
3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific™
28.74€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17302-82-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8Cl2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 235.06 |
Numéro MDL | MFCD00016420 |
Clé InChI | WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester |
CID PubChem | 28460 |
Nom IUPAC | éthyle 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11408950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12489.06 |
5 g |
28.74€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474114
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12489.14 |
25 g | N/A | ||||||
11484114
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12489.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLe 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate d’éthyle est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
17302-82-8 | |
235.06 | |
WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N | |
28460 | |
CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl |
C9H8Cl2O3 | |
MFCD00016420 | |
3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester | |
éthyle 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate |
Spécification
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate | |
110°C to 112°C | |
MFCD00016420 | |
3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester | |
WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N | |
éthyle 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate | |
28460 | |
99% |
17302-82-8 | |
C9H8Cl2O3 | |
2649965 | |
Soluble in methanol. | |
CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl | |
235.06 | |
235.07 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 241-331-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DG7503500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante