Learn More
3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11484114
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate d’éthyle est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17302-82-8
Formule moléculaire C9H8Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 235.06
Numéro MDL MFCD00016420
Clé InChI WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester
CID PubChem 28460
Nom IUPAC éthyle 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Point de fusion 110°C to 112°C
Quantité 100 g
Beilstein 2649965
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 235.07
Pourcentage de pureté 99%