Learn More
Éthyle 2-oxocyclopentylacétate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
86.80€ - 329.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20826-94-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.21 |
Numéro MDL | MFCD00044715 |
Clé InChI | PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N |
Synonyme | ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate |
CID PubChem | 2723663 |
Nom IUPAC | acetate d’éthyl 2-(2-oxocyclopentyl) |
SMILES | CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10275020
|
Thermo Scientific Acros
123040010 |
1 g | Flacon en verre |
86.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985101
|
Thermo Scientific Acros
123040050 |
5 g | Flacon en verre |
329.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20826-94-2 | |
170.21 | |
PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N | |
2723663 | |
CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O |
C9H14O3 | |
MFCD00044715 | |
ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate | |
acetate d’éthyl 2-(2-oxocyclopentyl) |
Spécification
Ethyl 2-oxocyclopentylacetate | |
Incolore à jaune | |
94% min. (GC) | |
1.4507 to 1.4527 | |
ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate | |
CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O | |
170.21 | |
170.21 | |
Liquide |
20826-94-2 | |
Authentique | |
C9H14O3 | |
MFCD00044715 | |
PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N | |
acetate d’éthyl 2-(2-oxocyclopentyl) | |
2723663 | |
95% |
RUO – Research Use Only