Learn More
Éthyle 2-oxocyclopentylacétate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11985101
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20826-94-2
Formule moléculaire C9H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00044715
Clé InChI PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N
Synonyme ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate
CID PubChem 2723663
Nom IUPAC acetate d’éthyl 2-(2-oxocyclopentyl)
SMILES CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-oxocyclopentylacetate
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4507 to 1.4527
Quantité 5 g
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide