Learn More
Éthyle 2-oxocyclopentylacétate, 95 %, Thermo Scientific™
155.00€ - 544.00€
Identifiants chimiques
CAS | 20826-94-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.21 |
Numéro MDL | MFCD00044715 |
Clé InChI | PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N |
Synonyme | ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate |
CID PubChem | 2723663 |
Nom IUPAC | acetate d’éthyl 2-(2-oxocyclopentyl) |
SMILES | CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsL’éthyl 2-oxycyclopentylacétate est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Identifiants chimiques
20826-94-2 | |
170.21 | |
PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N | |
2723663 | |
CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O |
C9H14O3 | |
MFCD00044715 | |
ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate | |
acetate d’éthyl 2-(2-oxocyclopentyl) |
Spécification
Ethyl 2-oxocyclopentylacetate | |
C9H14O3 | |
MFCD00044715 | |
Slightly soluble in water. | |
CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O | |
170.21 | |
170.21 | |
Solide |
20826-94-2 | |
1.4517 | |
ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate | |
PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N | |
acetate d’éthyl 2-(2-oxocyclopentyl) | |
2723663 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : –30°C à –10°C
Recommended Storage : Stockage à -20°C