Learn More
Éthyle 2-oxocyclopentylacétate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15418148
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’éthyl 2-oxycyclopentylacétate est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20826-94-2
Formule moléculaire C9H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00044715
Clé InChI PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N
Synonyme ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate
CID PubChem 2723663
Nom IUPAC acetate d’éthyl 2-(2-oxocyclopentyl)
SMILES CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-oxocyclopentylacetate
Indice de réfraction 1.4517
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide