Learn More
2-oxocyclopentanecarboxylate d’éthyle, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
43.10€ - 356.00€
Identifiants chimiques
CAS | 611-10-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.18 |
Numéro MDL | MFCD00001412 |
Clé InChI | JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 69136 |
Nom IUPAC | éthyl2-oxocyclopentane-1-carboxylate |
SMILES | CCOC(=O)C1CCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10772115
|
Thermo Scientific Acros
173580250 |
25 g | Flacon en verre |
43.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10604672
|
Thermo Scientific Acros
173581000 |
100 g | Flacon en verre |
104.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10245990
|
Thermo Scientific Acros
173585000 |
500 g | Flacon en verre |
356.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
611-10-9 | |
156.18 | |
JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl2-oxocyclopentane-1-carboxylate |
C8H12O3 | |
MFCD00001412 | |
69136 | |
CCOC(=O)C1CCCC1=O |
Spécification
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate | |
611-10-9 | |
1.0500g/mL | |
77°C | |
95% min. (GC) | |
(O=)C5H7CO2C2H5 | |
MFCD00001412 | |
1.05 | |
Solubility in water: 3-3.5%. Other solubilities: soluble in most organic solvent | |
CCOC(=O)C1CCCC1=O | |
156.18 | |
156.18 | |
Technique |
tech., 90% | |
Incolore à jaune | |
224.0°C to 228.0°C | |
Authentique | |
C8H12O3 | |
1.4500 to 1.4540 | |
10, 597 | |
ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate | |
JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N | |
éthyl2-oxocyclopentane-1-carboxylate | |
69136 | |
95+% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-253-0
RUO – Research Use Only