Learn More
2-oxocyclopentanecarboxylate d’éthyle, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10245990
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-10-9
Formule moléculaire C8H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Numéro MDL MFCD00001412
Clé InChI JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69136
Nom IUPAC éthyl2-oxocyclopentane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Note relative au nom tech., 90%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 224.0°C to 228.0°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O=)C5H7CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4500 to 1.4540
Quantité 500 g
Beilstein 10, 597
Gravité spécifique 1.05
Synonyme ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3-3.5%. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate