Learn More
Éthanolamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
19.80€ - 416.10€
Identifiants chimiques
CAS | 141-43-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.08 |
Numéro MDL | MFCD00008183 |
Clé InChI | HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine |
CID PubChem | 700 |
ChEBI | CHEBI:16000 |
SMILES | NCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10508040
|
Fisher Chemical
E/0700/08 |
500 mL | Flacon en verre ambré | N/A | |||||
10346230
|
Fisher Chemical
E/0700/17 |
2.5 L | Flacon en verre ambré | N/A | |||||
10287233
|
Fisher Chemical
E/0700/PB17 |
2.5 L | Flacon en verre revêtu de plastique | N/A | |||||
12618635
|
Fisher Chemical
E/0700/25 |
25 L | Metal can | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
141-43-5 | |
61.08 | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
700 | |
NCCO |
C2H7NO | |
MFCD00008183 | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
CHEBI:16000 |
Spécification
141-43-5 | |
Incolore | |
170°C | |
MFCD00008183 | |
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N | |
2-aminoéthanol | |
700 | |
CHEBI:16000 | |
0.48mmHg at 20°C |
10°C | |
12 | |
C2H7NO | |
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine | |
NCCO | |
61.08 | |
2.1 | |
61.08g/mol | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Ethanolamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.