Learn More
Éthanolamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10346230
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Metal can
Identifiants chimiques
CAS 141-43-5
Formule moléculaire C2H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 61.08
Numéro MDL MFCD00008183
Clé InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
CID PubChem 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Spécification
Point de fusion 10°C
Couleur Incolore
pH 12
Point d’ébullition 170°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Nom IUPAC 2-aminoéthane-1-ol
Densité de vapeur 2.1
Poids de la formule 61.08g/mol
Tension de vapeur 0.48mmHg at 20°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanolamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.