Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
100.84€ - 534.19€
Identifiants chimiques
CAS | 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.069 |
Clé InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
CID PubChem | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
Nom IUPAC | éthanol |
SMILES | CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15632490
|
Honeywell-Riedel-de Haen
24106-2.5L |
2.5 L | Bouteille en plastique |
100.84€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15672490
|
Honeywell-Riedel-de Haen
24106-5L |
5 L | Flacon poly |
161.79€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15652490
|
Honeywell-Riedel-de Haen
24106-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Bouteille en plastique |
314.50€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15662490
|
Honeywell-Riedel-de Haen
24106-4X5L |
4 x 5 L | Flacon poly |
534.19€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15642490
|
Honeywell-Riedel-de Haen
24106-30KG |
30 kg | Boîte en acier inoxydable |
397.98€
30kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
64-17-5 | |
46.069 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
C2H6O | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
éthanol |
Spécification
Ethanol (Untaxed) | |
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only | |
100.0000% | |
NaHSO3 | |
UN1170 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
96% | |
0.789 g/mL at 25 °C(lit.) | |
12°C |
-114°C (literature) | |
64-17-5 | |
C2H6O | |
MFCD00003530 | |
1718733 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
éthanol | |
702 | |
46 | |
puriss. | |
78°C to 79°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1800 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Ethanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-578-6
Recommended Storage : Temp. ambiante