Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Code produit. 15652490
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte en acier inoxydable
Flacon poly
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Densité 0.789g/mL at 25°C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 19% (60°F)
Point d’éclair 14°C (57.2°F)
Température d’allumage 683°F
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro MDL MFCD00003568
Tension de vapeur 44.6mmHg (20°C)
Numéro UN UN1170
Beilstein 1718733
Poids de la formule 46.07g/mol
Pourcentage de pureté 96% (v/v)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.