Learn More
Éthanol-d6, pour RMN, anhydre, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
97.89€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1516-08-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 52.106 |
Numéro MDL | MFCD00051020 |
Clé InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N |
Synonyme | ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci |
CID PubChem | 102138 |
Nom IUPAC | 1,1,1,2,2-pentadeutério-2-deutériooxyéthane |
SMILES | CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10267080
|
Thermo Scientific Acros
300680010 |
1 ml |
97.89€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10371134
|
Thermo Scientific Acros
300680050 |
5 ml |
176.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
1516-08-1 | |
52.106 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N | |
102138 | |
CCO |
C2H6O | |
MFCD00051020 | |
ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci | |
1,1,1,2,2-pentadeutério-2-deutériooxyéthane |
Spécification
Ethanol-d6 | |
Incolore | |
0,8920 g/ml | |
1516-08-1 | |
C2D5OD | |
ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci | |
CCO | |
52.106 | |
52.12 |
Liquide | |
For NMR | |
98,5% min | |
C2H6O | |
MFCD00051020 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N | |
1,1,1,2,2-pentadeutério-2-deutériooxyéthane | |
102138 | |
RMN |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Ethanol-d6
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.