Learn More
Éthanol-d6, pour RMN, anhydre, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10371134
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1516-08-1
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 52.106
Numéro MDL MFCD00051020
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonyme ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
CID PubChem 102138
Nom IUPAC 1,1,1,2,2-pentadeutério-2-deutériooxyéthane
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom For NMR
Densité 0,8920 g/ml
Deutérium (D) 98,5% min
Quantité 5 ml
Formule linéaire C2D5OD
Poids de la formule 52.12
Qualité RMN
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol-d6
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.