Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ériochrome bleu noir B™
28.14€ - 66.10€
Identifiants chimiques
CAS 3564-14-5
Formule moléculaire C20H13N2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 416.38
Numéro MDL MFCD00003934
Clé InChI YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
Synonyme C.I. 14640; Mordant Black 3
CID PubChem 23722702
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15485639
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63396.22
100 g
28.14€
100g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15495639
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63396.36
500 g
66.10€
500g
En stock
Description
Eriochrome is to do titration indicator. Dubbed in aqueous solution or alcohol-soluble when used for the determination of calcium, magnesium, manganese, zinc and other metal ions, measured water hardness.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ériochrome doit faire l’indicateur de titration. Doublés en solution aqueuse ou solubles dans l’alcool lorsqu’ils sont utilisés pour la détermination du calcium, du magnésium, du manganèse, du zinc et d’autres ions métalliques, mesure de la dureté de l’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau (20 g/l (20 C).
Remarques
Eriochrome est une marque déposée de Ciba Specialty Chemicals Corp.
Spécification
Identifiants chimiques
3564-14-5
416.38
YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
23722702
C20H13N2NaO5S
MFCD00003934
C.I. 14640; Mordant Black 3
[Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
Spécification
Eriochrome™ Blue Black B
C20H13N2NaO5S
C.I. 14640; Mordant Black 3
YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
23722702
Brun à noir
3564-14-5
MFCD00003934
Soluble in water(20g/L (20 C).
[Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
416.38
416.39
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 222-639-6
missing translation for 'rtecsNumber' : QK2195000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante