Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ériochrome bleu noir B™
Code produit. 15485639
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Eriochrome is to do titration indicator. Dubbed in aqueous solution or alcohol-soluble when used for the determination of calcium, magnesium, manganese, zinc and other metal ions, measured water hardness.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ériochrome doit faire l’indicateur de titration. Doublés en solution aqueuse ou solubles dans l’alcool lorsqu’ils sont utilisés pour la détermination du calcium, du magnésium, du manganèse, du zinc et d’autres ions métalliques, mesure de la dureté de l’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau (20 g/l (20 C).
Remarques
Eriochrome est une marque déposée de Ciba Specialty Chemicals Corp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3564-14-5
Formule moléculaire C20H13N2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 416.38
Numéro MDL MFCD00003934
Clé InChI YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
Synonyme C.I. 14640; Mordant Black 3
CID PubChem 23722702
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC=CC=C12)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Eriochrome™ Blue Black B
Informations sur la solubilité Soluble in water(20g/L (20 C).
Nom IUPAC sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
Poids de la formule 416.39
Couleur Brun à noir
Quantité 100 g
Forme physique Poudre