Learn More
Tige d’erbium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 0,29 g/mm, tige en fonte, diamètre approximatif
145.00€ - 459.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-52-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Er |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.26 |
Numéro MDL | MFCD00010987 |
Clé InChI | UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic |
CID PubChem | 23980 |
ChEBI | CHEBI:33379 |
Nom IUPAC | erbium |
SMILES | [Er] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040287.HF |
10 mm |
145.00€
10mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040287.DH |
25 mm |
245.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040287.DJ |
50 mm |
459.00€
50mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-52-0 | |
167.26 | |
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N | |
23980 | |
erbium |
Er | |
MFCD00010987 | |
unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic | |
CHEBI:33379 | |
[Er] |
Spécification
Erbium | |
Argent à gris | |
99.9% (Metals basis excluding Ta) | |
MFCD00010987 | |
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N | |
erbium | |
23980 | |
Odorless |
7440-52-0 | |
Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre | |
Er | |
unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic | |
[Er] | |
167.26 | |
CHEBI:33379 | |
Silver Gray rod |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'einecsNumber' : 231-160-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only