Learn More
Tige d’erbium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313818
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
Forme : Env. 0,29 g/mm, tige en fonte, diamètre approximatif
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-52-0
Formule moléculaire Er
Poids moléculaire (g/mol) 167.26
Numéro MDL MFCD00010987
Clé InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
CID PubChem 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nom IUPAC erbium
SMILES [Er]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium
Couleur Argent à gris
Forme physique Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre
Quantité 10 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis excluding Ta)
Odeur Odorless
Aspect Silver Gray rod