Learn More
Oxyde d’erbium(III), 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
172.00€ - 530.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12061-16-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Er2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 382.52 |
Numéro MDL | MFCD00010991 |
Clé InChI | ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dierbium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036372.14 |
25 g |
172.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036372.22 |
100 g |
530.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Erbium(III) oxide is used for vacuum deposition electrical, optical and photoluminescenc, gate dielectrics in semi conductor devices, and in Biomedicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12061-16-4 | |
382.52 | |
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] |
Er2O3 | |
MFCD00010991 | |
dierbium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Erbium(III) oxide | |
12061-16-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010991 | |
Soluble in water(0.0049g/L). | |
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] | |
382.52 | |
99.8% | |
8.64 g/mL |
2400°C | |
Grumeau fritté | |
Er2O3 | |
14,3646 | |
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N | |
dierbium(3+) trioxidandiide | |
382.56 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-045-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only