Learn More
Oxyde d’erbium(III), 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317818
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour dépôt sous vide
Erbium(III) oxide is used for vacuum deposition electrical, optical and photoluminescenc, gate dielectrics in semi conductor devices, and in Biomedicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12061-16-4
Formule moléculaire Er2O3
Poids moléculaire (g/mol) 382.52
Numéro MDL MFCD00010991
Clé InChI ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) oxide
Point de fusion 2400°C
Forme physique Grumeau fritté
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,3646
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.0049g/L).
Poids de la formule 382.56
Pourcentage de pureté 99.8%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 8.64 g/mL