Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99 %, pour la biochimie
76.40€ - 257.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16052-06-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H20N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 252.329 |
Numéro MDL | MFCD00006160 |
Clé InChI | OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid |
CID PubChem | 85255 |
ChEBI | CHEBI:42298 |
Nom IUPAC | 3-[4211 -( -hydroxyéthyl)pipérazine- -yl]propane- -acide sulfonique |
SMILES | C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10104480
|
Thermo Scientific Chemicals
172601000 |
100 g | Flacon en verre |
76.40€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10474205
|
Thermo Scientific Chemicals
172605000 |
500 g | Flacon en verre |
257.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
16052-06-5 | |
252.329 | |
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N | |
85255 | |
3-[4211 -( -hydroxyéthyl)pipérazine- -yl]propane- -acide sulfonique |
C9H20N2O4S | |
MFCD00006160 | |
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid | |
CHEBI:42298 | |
C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO |
Spécification
(0.1 M aq. soln.) (1 cm cell) | |
(0.1M aq. soln.) (1 cm cell) | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
Authentique | |
MFCD00006160 | |
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N | |
3-[4211 -( -hydroxyéthyl)pipérazine- -yl]propane- -acide sulfonique | |
85255 | |
252.33 | |
Biochimie |
EPPS | |
16052-06-5 | |
5 to 6 (10% w/v soln. at 20°C) | |
99% | |
C9H20N2O4S | |
3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid | |
C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO | |
252.329 | |
CHEBI:42298 | |
≥98.5% |
RUO – Research Use Only