Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPPS, 99 %, pour la biochimie
Code produit. 10474205
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16052-06-5
Formule moléculaire C9H20N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 252.329
Numéro MDL MFCD00006160
Clé InChI OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]propanesulfonic acid
CID PubChem 85255
ChEBI CHEBI:42298
Nom IUPAC 3-[4211 -( -hydroxyéthyl)pipérazine- -yl]propane- -acide sulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Spécification
Absorbance 0.1 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau EPPS
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Couleur Blanc
pH 5 to 6 (10% w/v soln. at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 252.33
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • EPPS