Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à demi-jupe à 96 puits twin.tec™
Idéal pour les applications extrêmes telles que l’étanchéité thermique multiple
76.90€ - 178.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | PCR Plate |
Matériau | PP, Polycarbonate |
Code produit | Marque | Pureté ou qualité | Type de jupe | Couleur | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pureté ou qualité | Type de jupe | Couleur | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10176287
|
Eppendorf™
0030129326 |
PCR Clean and Free of Bacterial DNA (Non-sterile) | À jupe | Transparent | 10 x Individually Blister Wrapped |
92.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10319597
|
Eppendorf™
0030129334 |
PCR Clean and Free of Bacterial DNA (Non-sterile) | À jupe | Bleu | 10 x Individually Blister Wrapped |
92.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15665367
|
Eppendorf™
0030129610 |
Forensic DNA Grade (Non-sterile) | Semi | Transparent | 10 x Individually Blister Wrapped |
76.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10608439
|
Eppendorf™
0030133366 |
Pour un usage en PCR | Sans jupe | Transparent | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
101.14€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10441528
|
Eppendorf™
0030133390 |
Pour un usage en PCR | Sans jupe | Bleu | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
101.14€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10297987
|
Eppendorf™
0030133374 |
Pour un usage en PCR | Sans jupe | Transparent | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
178.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10258037
|
Eppendorf™
0030133404 |
Pour un usage en PCR | Sans jupe | Bleu | 20 Plates (5 Bags x 4 Plates) |
178.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Fabriqués à l’aide de la technologie à double plan, associant la surface des puits en polypropylène vierge à la rigidité des plateaux et des jupes des plaques en polycarbonate.
- Les puits sont 20 % plus minces que les tubes à paroi fine standard pour un transfert de chaleur optimal vers l’échantillon
- Les plateaux et les jupes des plaques en polycarbonate offrent une stabilité mécanique, simplifiant la manipulation des plaques et garantissant une meilleure étanchéité
- Autoclavables
- Répondent aux recommandations d’encombrement de la norme SBS (Society for Biomolecular Screening)
- Fonction d’automatisation conviviale
- Disponibles en style à jupe ou demi-jupe en cinq couleurs avec puits transparents
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
Spécification
Étalon | |
Autoclavable | |
PP, Polycarbonate | |
96 |
8 x 12 | |
PCR Plate | |
250 μl | |
Stérile |