Learn More
Eppendorf™ Plaques PCR à demi-jupe à 96 puits twin.tec™
Idéal pour les applications extrêmes telles que l’étanchéité thermique multiple
Marque: Eppendorf™ 0030129326
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Parois fines pour un transfert optimal de la chaleur dans l’échantillon
- Solide et résistant à la torsion
- Amélioration de la tolérance entre puits
- Liaison minimale de l’ADN, de l’ARN et des enzymes
- Coin biseauté et identification sur grille alphanumérique
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent le risque de contamination croisée
- Autoclavable (121° C, 20 min)
- Certifiées exemptes d’ADN, de DNase et de RNase humains détectables, ainsi que d’inhibiteurs PCR†
Plaques à jupe
- Compatible avec les systèmes automatisés
- À jupe pour étiquette ou code-barres
- S’adaptent à la plupart des thermocycleurs et au séquenceur capillaire MegaBACE™
- Dans les recommandations d’encombrement SBS (127,76 × 85,47 mm ± 0,25 mm)
- Empilable
- Huit trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
- La conception à profil bas améliore l’efficacité de la PCR et permet une efficacité optimale pour les petits volumes d’échantillons
- 150μVolume max. du puits l (si utilisé avec des barrettes de bouchons)
- Idéal pour PCR quantitative en temps réel
- Adapté à la plupart des thermocycleurs
- Volume max. du puits 250 μl (si utilisé avec des barrettes de bouchons)
†Certificat, procédures de test et informations détaillées disponibles sur demande.
Certifications
Tubes certifiés exempts d'ADN, de RNase, DNase et d’inhibiteur de PCR.
Spécification
Sans ADN humain, Dnase ou RNase | |
8 x 12 | |
10 x Individually Blister Wrapped | |
PCR Plate | |
PP, Polycarbonate | |
96 | |
Applications RT-PCR | |
PCR Clean and Free of Bacterial DNA (Non-sterile) | |
Oui |
Étalon | |
Autoclavable | |
Transparent | |
À jupe | |
250 μl | |
Stérile | |
2250 x g | |
10/boîte | |
Transparent |