Learn More
EPOR Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
166.92€ - 475.74€
Spécification
Antigène | EPOR |
---|---|
Concentration | 450 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Forme | Liquid |
Espèces hôtes | Rabbit |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18037035
|
Proteintech
30766-1-AP-150UL |
150 μL |
475.74€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18036675
|
Proteintech
30766-1-AP-20UL |
20 μL |
166.92€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The EPOR antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human EPOR. This antibody recognizes human, mouse antigen. The EPOR antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
EPOR | |
Western Blot, ELISA | |
Rabbit | |
2057 | |
IgG | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
450 μg/mL | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
EPO R, EPOR, erythropoietin receptor | |
Primary |