Learn More
EPLIN Mouse anti-Human, Rat, Clone: 6E6E6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66071-1-IG-20UL
Code produit. 16837615
  • 140.00€ / 20µL
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This antibody recognizes both of isoforms of EPLN.
EPLIN is a cytoskeleton-associated protein that inhibits actin filament depolymerization and cross-links filaments in bundles.
Spécification
Spécification
EPLIN
Monoclonal
0.55 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9UHB6
LIMA1
EPLIN Fusion Protein Ag13288
20 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
6E6E6
Unconjugated
LIMA1
EPLIN, LIM domain and actin binding 1, LIMA1, SREBP3
Mouse
Protein G
RUO
300228, 51474
-20°C