Learn More
EPLIN Mouse anti-Human, Rat, Clone: 6E6E6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | EPLIN |
---|---|
Clone | 6E6E6 |
Concentration | 0.55 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837615
|
Proteintech
66071-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16827615
|
Proteintech
66071-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody recognizes both of isoforms of EPLN.
EPLIN is a cytoskeleton-associated protein that inhibits actin filament depolymerization and cross-links filaments in bundles.Spécification
EPLIN | |
0.55 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EPLIN, LIM domain and actin binding 1, LIMA1, SREBP3 | |
LIMA1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
6E6E6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Rat | |
Q9UHB6 | |
300228, 51474 | |
EPLIN Fusion Protein Ag13288 | |
Primary | |
-20°C | |
LIMA1 |