Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsule d’échantillonnage Envirochek™ Supor™
Les capsules Envirochek™ sont approuvées pour la concentration et la récupération des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia dans l’eau.
241.00€ - 5940.00€
Spécification
Description | Adhésif d’uréthane |
---|---|
Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
Porosité | 1 μm |
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1300 cm2 |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17184221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12107 |
25/boîte, emballage individuel |
5940.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17194221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12110 |
1 de chaque |
241.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Approuvées pour la concentration et la récupération des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia dans l’eau selon la méthode EPA 1623.1, avec un protocole plus rapide, plus sûr et plus simple que d’autres méthodes, y compris le traitement de 8 échantillons maximum à la fois à l’aide de notre agitateur
Spécification
Adhésif d’uréthane | |
1 μm | |
1300 cm2 | |
Raccord cannelé droit |
PES Hydrophile | |
Non stérile | |
PC |