Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsule d’échantillonnage Envirochek™ Supor™
Les capsules Envirochek™ sont approuvées pour la concentration et la récupération des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia dans l’eau.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 12107
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Approuvées pour la concentration et la récupération des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de Giardia dans l’eau selon la méthode EPA 1623.1, avec un protocole plus rapide, plus sûr et plus simple que d’autres méthodes, y compris le traitement de 8 échantillons maximum à la fois à l’aide de notre agitateur
Spécification
Adhésif d’uréthane | |
1 μm | |
1300 cm2 | |
25/boîte, emballage individuel |
PES Hydrophile | |
Non stérile | |
PC | |
Raccord cannelé droit |