Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fût EnergyOne™ avec tube de décharge à bloc d’alimentation
La pompe vide-fût Buerkle™ EnergyOne™ avec tube de décharge à bloc d’alimentation est dotée d’un clavier à membrane étanche à la poussière, à la saleté et à l’eau.
620.00€ - 758.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifié CE |
---|---|
Matériau | PP |
Propriétés de résistance | Résistance chimique |
Type | Energyone Pompe vide-fûts |
Applications | Système hybride unique, accumulateur et bloc d'alimentation sont interchangeables |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11981591
|
Buerkle™
5900-2100 |
100 cm |
660.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11961591
|
Buerkle™
5900-2050 |
50 cm |
620.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11971591
|
Buerkle™
5900-2070 |
70 cm |
758.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Alimentation via le bloc d’alimentation 230 V, adaptateur de prise international inclus dans la livraison.
- Durée de remplissage illimitée
- Disponible en option avec bloc d’alimentation ou batterie rechargeable (disponible en tant qu’accessoire)
- Comprend une station de pompage, un entraînement, un bloc d’alimentation avec connecteur et coude de décharge fixe
- Système hybride unique – la batterie rechargeable et le bloc d’alimentation sont interchangeables
- L’unité d’entraînement peut facilement être déconnectée
- Écran tactile pour un dosage précis
- Excellente capacité de pompage et de vidange des résidus
- Un entraînement pour plusieurs stations de pompage
- Excellente résistance chimique
Spécification
Certifié CE | |
Résistance chimique | |
Système hybride unique, accumulateur et bloc d'alimentation sont interchangeables | |
Unité de pompage, entraînement, bloc d'alimentation avec fiche mâle et coude d'écoulement rigide |
PP | |
Energyone Pompe vide-fûts | |
240 V |