Learn More
Buerkle™ Pompe vide-fût EnergyOne™ avec tube de décharge à bloc d’alimentation
La pompe vide-fût Buerkle™ EnergyOne™ avec tube de décharge à bloc d’alimentation est dotée d’un clavier à membrane étanche à la poussière, à la saleté et à l’eau.
Marque: Buerkle™ 5900-2070
593.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La pompe de transvasement alimentée par le bloc d’alimentation, EnergyOne, est dotée d’un nouveau système hybride unique avec une flexibilité et une indépendance complètes par rapport à la charge de la batterie.- Alimentation via le bloc d’alimentation de 230 V, adaptateur de prise international inclus dans l’emballage
- Disponible en option avec bloc d’alimentation ou batterie rechargeable (disponible en tant qu’accessoire)
- Comprend une station de pompage, un entraînement, un bloc d’alimentation avec connecteur et un coude de décharge fixe
Spécification
Système hybride unique, accumulateur et bloc d'alimentation sont interchangeables | |
70 cm | |
Résistance chimique | |
240 V |
Certifié CE | |
Polypropylène | |
Energyone Pompe vide-fûts | |
Unité de pompage, entraînement, bloc d'alimentation avec fiche mâle et coude d'écoulement rigide |